Learn More
Hirschmann™ Botella de oxígeno de 100-150 ml
Con tapón de vidrio biselado y esmerilado estándar.
Marca: Hirschmann™ 6500183
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Según Winkler
- Marcas de graduación blancas
- Vidrio transparente para una claridad excelente
- Precisión ajustada
- Con campo de etiqueta
- Número de serie individual en tapón y frasco
Especificaciones
Esmerilado estándar 14/23 | |
Sí | |
Sí, vidrio |
100-150 ml | |
Vidrio | |
105 ± 10 mm |