Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento para microtubos de 100 pocillos
Almacenan viales pequeños y microtubos. Las cajas de almacenamiento para microtubos de 100 pocillos Fisherbrand™ mantienen el contenido en su sitio mediante una tapa abatible con cierre de presión.
Marca: Fisherbrand™ HS120203
48.15 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "24160" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para requisitos de almacenamiento mayores de microtubos y viales criogénicos de 1,5/2 ml.
- Tapa con bisagra de fácil apertura con cierre a presión
- 100 pocillos
- Diám. de pocillo: 12,3mm
- Dimensiones: 141 x 151 x 57mm
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tapa abatible | |
Polipropileno | |
Caja de almacenamiento criogénica | |
100 (Tubos de 1,5 a 2 mL) | |
5/Paq. | |
141 x 151 x 57 mm | |
151 mm | |
12,3 mm |
Amarillo | |
Rectangulares | |
Almacenamiento en microtubos | |
Tapa con bisagra de cierre a presión | |
10 x 10 | |
141 mm | |
57 mm | |
0,93 kg |