Learn More
Fisherbrand™ Cajas de almacenamiento con 100 pocillos para microtubos
Código de producto. 15459123 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
100-Well Microtube Storage Boxes; Holds: Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Código de producto.
15459123 100-Well Microtube Storage Boxes; Holds: Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
1 options
Código de producto. 15459123
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Capacidad para hasta 100 microtubos y viales criogénicos. Las cajas de almacenamiento de microtubos con 100 pocillos Fisherbrand™ proporcionan un almacenamiento para microtubos resistente y seguro.
  • Para requisitos de almacenamiento mayores de microtubos y viales criogénicos de 1,5/2 ml.
  • Tapa con bisagra de fácil apertura con cierre a presión y 100 pocillos
  • Diámetro de los pocillos: 1,23 cm
  • Dimensiones: 14,1 x 15,1 x 5,7 cm (5,6 x6 x2,2 pulgadas)
Especificaciones
Cierre incluido Tapa con bisagra con cierre a presión
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Admite Microcentrifuge Tubes (1.5 to 2 mL)
Material Plástico
Posiciones 1
Forma Square
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Microtubos y viales criogénicos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 14,1 x 15,1 x 5,7cm
Longitud (métrico) 14.1 cm
Longitud (imperial) 5,6 in
Anchura (imperial) 5.9 in.
Altura (imperial) 2.2 in.
Diámetro del pocillo (métrico) 1.23 cm
Tipo de producto Microcentrifuge Tube Storage Box
Estantes None
Altura (métrico) 5.6 cm
matriz, red, conjunto 10 x 10
Anchura (métrico) 15.1 cm