Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Click to view available options
Tipo de producto:
Almohadilla de fricción
Frasco Fiberlite
Junta tórica
Descripción
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Características
- PPCO y PC
- Mayor vida útil del ciclo en comparación con los frascos Thermo Scientific anteriores: vida útil de 100 ciclos (tapones + frascos)
- Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
- Las velocidades máximas coinciden con los rotores
- El diseño ergonómico de la palanca de velocidad permite una manipulación y extracción de frascos mucho más sencillas
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Color | Transparente |
Descripción | Herramienta para frasco Fiberlite de Thermo Scientific™ de 1000 ml |
Material | Aluminio |
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico |
Forma | Forma redonda |
Tipo de producto | Frasco Fiberlite |
Para utilizar con (equipo) | Fiberlite 1000 mL Bottle |
Dispensación a través del tapón | Sí |
Título del producto
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido