Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories
Assortment of accessories for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Marca:  Thermo Scientific™ 001-0298
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16241972
  • 17.45€ / paquete de 4
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-02-2026
Descripción
Assortment of accessories, replacement parts for use with Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottles
Características
  • Accesorio de junta tórica para frascos Fiberlite de 1000 ml
  • Paquete de 4
Certifications
Conformidad normativa: USP clase IV, no citotóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Paquete de 4
Clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP) no citotóxico
Frasco Fiberlite de 1000 ml
1000mL
Junta tórica
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 mL Bottle Accessories >