Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ serie 1000: jeringas de aguja fija, con terminación de tipo LTN, calibre 22, longitud de la aguja de 2 pulg
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Número de punta de aguja:
2
3
5
Modelo:
Modelo: 1002
Modelo: 1005
Modelo: 1010
modelo 1001
modelo 1002
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Terminaciones de jeringa de la serie 1000
- Aguja cementada con punta Luer (LTN): en jeringas de volumen medio, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
- Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
TLL sin brida
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,28 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,016 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,4 in |
| Diámetro interior (métrico) | 7,29 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 10,3 mm |
| Mostrar más |