Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de polipropileno de 1000 ml
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Descripción
Combine los frascos de polipropileno de 1000 ml con los rotores Thermo Scientific TX-1000 o BIOFlex HC para obtener un sistema completo y maximizar el rendimiento de su laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1000 mL |
Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Frasco para centrífuga |
Para utilizar con (equipo) | Rotores TX-1000, BIOFlex HC |
Material del cierre | Polipropileno |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frasco de polipropileno de 1000 ml >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido