missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Iodoethyl)-4-octylbenzene, Mikromol™

Código de producto. 30050685
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30050685

Marca: Mikromol MM3554.070100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

1-(2-Iodoethyl)-4-octylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane
CAS 162358-07-8
Nombres de analitos o componentes 2-(4-Octylphenyl)-1-iodoethane
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H25 I
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzene, 1-(2-iodoethyl)-4-octyl-, 2-(4-Octylphenyl)ethyl iodide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H25I/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)13-14-17/h9-12H,2-8,13-14H2,1H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(CCI)cc1
Nombre IUPAC 1-(2-iodoethyl)-4-octylbenzene
Peso molecular (g/mol) 344.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1001 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado