missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tolterodine tartrate, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
Descripción
Tolterodine Tartrate (Kabi-2234
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tolterodine tartrate |
| CAS | 124937-52-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C26H37NO7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Kabi-2234 PNU-200583E |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (210.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (35.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(C=C1[C@H](CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2)C.O=C([C@@H]([C@H](C(O)=O)O)O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 475.57 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido