Descripción
- Vidrio de tipo 3
- Transparente
- Cuello de rosca
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 20mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Acabado del cuello | Encapsulado |
Closure Included | No |
Boca | Estrecha |
Altura (métrico) | 94,5 mm |
Tipo de producto | Vial inyección |
Diámetro (métrico) | 51,6 mm |