missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BAP1 Antibody (BAP1/2431), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08477AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
BAP1 Monoclonal antibody specifically detects BAP1 in Human samples. It is validated for ELISA, Protein Array
Especificaciones
| BAP1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| BRCA1 associated protein-1 (ubiquitin carboxy-terminal hydrolase), BRCA1-associated protein 1, Cerebral protein 6, cerebral protein-13, cerebral protein-6, DKFZp686N04275, EC 3.4.19.12, FLJ35406, FLJ37180, hucep-6, KIAA0272HUCEP-13, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase BAP1, ubiquitin carboxy-terminal hydrolase, UCHL2 | |
| Recombinant human BAP1 protein fragment (around aa 191-326) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q92560) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, DNA Repair, Tumor Suppressors | |
| 8314 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| ELISA, Protein Array | |
| BAP1/2431 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido