Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™ Autoclavable Stopper Bags are breathable, and provide an effective bacterial barrier
2595.00€ - 4805.00€
Especificaciones
Descripción | 1073B Tyvek™ |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17758487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1212 |
12 x 12 in |
2595.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17778487
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1219 |
12 x 19 in |
3215.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17758497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS1920 |
19 x 20 in |
4200.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17778497
|
Keystone Cleanroom Products
SBMGTVKHS2026 |
20 x 26 in |
4805.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Made from DuPont Tyvek and a polyethylene/HDPE film
- This combination of materials yields superior seal strength for stoppers, seals, and other critical components, or equipment parts
- These autoclavable bags are lint-free, moisture resistant, puncture resistant, and extremely tough
- Tyvek™ side offers high breathability while providing an effective bacterial barrier
- Clear film side offers excellent clarity combined with strength and durability
- Can be used in gas or steam sterilizers; and can also be irradiated
- Bags should be heat sealed closed, using a validate-able impulse, or continuous band sealer
Especificaciones
1073B Tyvek™ | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
500/paq. |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |