Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
Marca: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0508
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica (tapones y tapas)
- El lado Tyvek™ 1073B permite la entrada de vapor durante la esterilización
- Lado de película HDPE semitransparente
- Resistencia al impacto
- Sellos de fábrica de soldadura doble y fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con todos los envíos
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
950 mL | |
Sello térmico | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) | |
8 x 5 in | |
20,3 cm | |
12,7 cm |
32 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125°C | |
8 in | |
5 in |