Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Bolsas con tapón de autoclave para esterilización por vapor. Los materiales de película de HDPE y DuPont Tyvek de grado médico producen una resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipos pesados.
Marca: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS2440
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Diseñado para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica (tapones y tapas)
- El lado Tyvek™ 1073B permite la entrada de vapor durante la esterilización
- Lado de película HDPE semitransparente
- Resistencia al impacto
- Sellos de fábrica de soldadura doble y fuertes
- Barrera microbiana excepcional
- Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Certificados de conformidad suministrados con todos los envíos
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
27,2 L | |
Sello térmico | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
121 °C (< 250 °F) | |
40 x 24 in | |
101,6 cm | |
61 cm |
920 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Destiladores | |
<125°C | |
40 in | |
24 in |