Learn More
Keystone Cleanroom Products Bolsa con tapón para autoclave de HDPE Tyvek™ 1073B
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Bolsas con tapón de autoclave para esterilización por vapor. Los materiales de película de HDPE y DuPont Tyvek de grado médico producen una resistencia de sellado superior para tapones, sellos y piezas de equipos pesados.
Marca:  Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0630
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17728487
  • 2480.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para la esterilización por vapor de equipos y componentes de producción farmacéutica (tapones y tapas)
  • El lado Tyvek™ 1073B permite la entrada de vapor durante la esterilización
  • Lado de película HDPE semitransparente
  • Resistencia al impacto
  • Sellos de fábrica de soldadura doble y fuertes
  • Barrera microbiana excepcional
  • Resiste desgarros y punciones de esquinas afiladas y piezas pesadas de la máquina
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Certificados de conformidad suministrados con todos los envíos
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
4,4 L
Sello térmico
Sí
Equipo farmacéutico
No estéril
121 °C (< 250 °F)
30 x 6 in
76,2 cm
15,2 cm
150 oz
COC
Blanco
Esterilización por vapor
Tyvek
Destiladores
<125°C
30 in
6 in
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.