Learn More
Fisher Chemical 10KG POTASSIUM CHLORIDE 99.5 % FOR ANALYSIS
Marca:  Fisher Chemical P/4280/68
884.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
10KG POTASSIUM CHLORIDE 99.5 % FOR ANALYSIS
Código de producto. 10376190
  • 890.00€ / 10 Kg
Explore más ofertas especiales
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisher Chemical 10KG POTASSIUM CHLORIDE 99.5 % FOR ANALYSIS >