Learn More
Fisher Chemical Sodium SULFATE ANHYDROUS 99.5 % 10kg
Marca:  Fisher Chemical S/6640/68
440.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Sodium SULFATE ANHYDROUS 99.5 % 10kg
Código de producto. 10214070
  • 454.00€ / 10 Kg
Explore más ofertas especiales
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2530305 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/03/2025 Catalog NumberS/6640/99,S/6640/68
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisher Chemical Sodium SULFATE ANHYDROUS 99.5 % 10kg >