Learn More
JNJ-47117096 hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16495148
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16495148
Marca: Medchem Express HY12420
MedChemExpress JNJ-47117096 hydrochloride is potent and selective MELK inhibitor, with an IC50 of 23 nM, also effectively inhibits Flt3, with an IC50 of 18 nM.
JNJ-47117096 hydrochloride is potent and selective MELK inhibitor, with an IC50 of 23 nM, also effectively inhibits Flt3, with an IC50 of 18 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JNJ-47117096 hydrochloride
CAS 1610536-69-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23ClN4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo MELK-T1 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (626.74 mM) ∣H2O : 3.33 mg/mL (8.35 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(NC1=CC=C2CCNCCC2=C1)C3=CC=C(C4=CNN=C4)C=C3OC.Cl
Peso molecular (g/mol) 398.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.89
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.