Learn More
Tizanidine hydrochloride, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Descripción
Tizanidine hydrochloride is an α2-adrenergic receptor agonist and inhibits neurotransmitter release from CNS noradrenergic neurons.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tizanidine hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 64461-82-1 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H9Cl2N5S |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | H2O : 20 mg/mL (68.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(NC2=NCCN2)C3=NSN=C3C=C1.Cl |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.