Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático montados de 10mm.
Descripción
Ahorre tiempo en la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación. Cada práctico kit de viales ámbar de 10 mm Thermo Scientific™ National (montado) incluye 100 viales de vidrio ámbar y 100 tapones de rosca con septos. Los kits están envasados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en económicas bolsas de polietileno.
- Los kits montados incluyen 100 viales con tapones y septos previamente colocados
- Embalados en prácticas bandejas de viales con cubiertas transparentes o en bolsas de polietileno.
- Las bandejas de viales son apilables para un fácil almacenamiento.
- Las bandejas de viales mantienen los viales en vertical para facilitar el llenado y mantener el orden de las muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Descripción | I-D de vidrio ámbar; tapón blanco; PTFE/silicona, septo Shimadzu |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE/silicona, Shimadzu |
| Incluye | Vial: C4010-2W, Tapón: C4010-35W |
| N.° por paquete | 100 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.