Learn More
IBA Lifesciences Tampón 10x BXT Código de producto.: 15878907
compliance-icons
IBA Lifesciences Tampón 10x BXT
Código de producto. 15878907 Tienda IBA Lifesciences Productos
25 mL, 25 ml
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. 15878907
Marca: IBA Lifesciences 21042025
Tampón IBA Lifesciences GmbH 10x BXT; Strep-Tactin™XT Elution B. es un tampón listo para su uso para la elución de proteínas con etiqueta Strep de Strep-Tactin™XT.
  • El tampón 10x BXT es un tampón de elución Strep-Tactin™XT concentrado 10x que contiene biotina.
  • La biotina es una vitamina del complejo B soluble en agua, también conocida como vitamina B7 o vitamina H.
  • La biotina se une a la Strep-Tactin™XT con una afinidad muy alta, pero de forma reversible y, por lo tanto, permite la elución eficaz de las proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ de la resina.
Tenga en cuenta que el tampón 10x BXT no es aplicable para la elución de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™ de la Strep-Tactin™, ya que la biotina se une irreversiblemente a estas resinas y, por lo tanto, la Strep-Tactin™ no se puede regenerar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Cantidad 25 mL
Tipo Tampón con biotina
compliance-icons
Nombre del producto
  • Buffer BXT (10x), Strep-Tactin®XT Biotin Elution Buffer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tris, EDTA
Para uso exclusivo en investigación.
Título del producto
IBA Lifesciences Tampón 10x BXT >