Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello para encapsular de 11 mm
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
< 2,7/ml
Marking Spot:
No
Sí
Graduado:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Graduado | Sí |
| Estilo de cuello | Cuello para encapsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | < 100 µl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,5 ml |
| Mostrar más |