Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | < 2,7/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Graduado | No |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | <100 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 2,4 mL |
| Mostrar más |