Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca de 11 mm, boca ancha, silanizado
Descripción
- Vial con cuello para encapsular de 11 mm
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
Para capsular | |
<100 μl | |
Fondo plano | |
100 | |
Sí |
11,6 mm | |
2 ml | |
Sí | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND11 |