Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Crimp Neck Micro-Vial, Clear Glass
Standard vials for GC and HPLC.
62.45€ - 679.00€
Especificaciones
Descripción | Microvial |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
Estilo de cuello | Para capsular |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11865813
|
Fisherbrand™
11 09 0486 |
< 1,1/ml |
679.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11505884
|
Fisherbrand™
11 09 0415 |
< 1,3/ml |
62.45€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- 11 mm Crimp Neck Vial
Especificaciones
Microvial | |
Vidrio | |
Para capsular | |
Fondo cónico | |
100 | |
No |
Transparente | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
32 mm | |
ND11 |