Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de acetato de celulosa (CA) no estériles, serie 11107
11107 Series Non-Sterile Cellulose Acetate (CA) Membrane Filters combine high flow rates, good chemical resistance (pH 4-8), and thermal stability with very low adsorption characteristics. They are ideal for use in pressure filtration devices and different pore and diameter sizes are available.
Marca:  Sartorius™ 11107-100------G
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10222321
  • 170.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • High flow rates and thermal stability
  • Excellently suited for pressure filtration devices
  • Compatible with aqueous solutions, oils, alcohols and other organic solvents
  • Suitable for filtration of aqueous solutions and solvent mixtures, as well as clarification
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Blanco
Filtro de membrana
Acetato de celulosa
0,2 μm
24 ml/min/cm2/bar
25/Paq.
4.7 mil
Filtro de membrana
100 mm
2.9bar.
Single-use
Disc
Acetato de celulosa
No estéril
Para utilizar en dispositivos de filtración a presión
25 Pk.
120 μm
3.9 in.
100 mm