Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (NC) estériles cuadriculados de la serie 11406
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
Marca: Sartorius™ 11406--50----ACN
Detalles adicionales : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.10000kg
Descripción
- Product Type: Membrane Filter
- Material: Cellulose Nitrate
- Membrane Color/Grid Color: White/Black
- Pore Size: 0.45 μm
- Sterility: Sterile
- For Use With (Application): Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing
Especificaciones
Blanco | |
Filtro de membrana | |
Nitrato de celulosa | |
0,45 μm | |
Para recuento de colonias, pruebas de partículas, microscopía y pruebas de esterilidad | |
100/Paq. | |
4.5 to 5.7 mil | |
Filtro de membrana | |
50 mm |
Single-use | |
Disc | |
Nitrato de celulosa | |
Estéril | |
Negro | |
100 Pk. | |
115-145 μm | |
2 in. | |
50 mm |
Seguridad y manipulación
- CN white/black, sterile, 0.45 micron, 100pk
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P230-Mantener humedecido con .
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
- P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
- P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Nitrogen in nitrocellulose