Learn More
Sartorius™ Filtros de membrana de nitrato de celulosa (NC) estériles cuadriculados de la serie 11406
11406 Series Gridded Sterile Cellulose Nitrate (CN) Membrane Filters have a very uniform pore structure and high non-specific adsorption. Single-packed or dispenser-ready, these individually wrapped filters are ideal for colony counting, particle testing, microscopy, and sterility testing.
Marca:  Sartorius™ 11406--47----SCM
Detalles adicionales : CAS : 7727-37-9 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11790786
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Product Type: Membrane Filter
  • Material: Cellulose Nitrate
  • Membrane Color/Grid Color: White/Black
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Sterility: Sterile
  • For Use With (Application): Bioburden/Microbial Enumeration, Food and Beverage, Environmental/Water Testing
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Filtro de membrana del dispensador SMART
Nitrato de celulosa (CN)
0.45 μm
Para la recogida de partículas
300/paq.
5 mil
Filtro de membrana SMART de nitrato de celulosa
47 mm
Single-use
Disc
Nitrato de celulosa
Sterile
Negro
300 Pk.
130 μm
1.9 in.
47 mm