Learn More
Lubricating Oil Calibration Set (contains Ba, Ca, Cl, Mg, Mo, P, S, Si, Zn at randomized concentrations), VHG™
Descripción
Lubricating Oil Calibration Set (contains Ba, Ca, Cl, Mg, Mo, P, S, Si, Zn at randomized concentrations)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lube Oil Calibration Set |
| Métodos | XRF |
| Nombres de analitos o componentes | Lube Oil Calibration Set |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Nombre IUPAC | Lube Oil Calibration Set |
| Solvent or Matrix | Lubricating Oil |
| Cantidad | 23 x 50 mL |