Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Gold, Center hole, Assembled septum
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
131.00€ - 446.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Tipo Tapón para encapsular
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Material (revestimiento) Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material (revestimiento) Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10489734
Ver documentos
Fisherbrand™
11 03 0304
Caucho natural/butilo/TEF Rojo, Rojo-naranja, Transparente, Dorado 1 mm
131.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11977051
Ver documentos
Fisherbrand™
11 03 1987
Caucho y teflón rojos Beige, Rojo-naranja, Dorado 1 mm
161.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10793717
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
11 03 1624
Silicona/PTFE Rojo, Blanca, Dorado 1,3 mm
446.00€
paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 11mm
  • aluminum Cap
  • Gold
  • Center hole
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
Especificaciones
Especificaciones
11 mm
GC, HPLC
Tapón para encapsular
Aluminio
100