Learn More
Fisherbrand™ 11mm Aluminum Crimp Seal, Magnetic, Center hole, Assembled septum
Código de producto. 11844880 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
1 mm
1,3 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Grosor (métrico) unitSize
11844880 1 mm paquete de 1000
11834880 1,3 mm paquete de 1000
2 options
Código de producto. 11844880
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aluminum crimp closures provide a secure leak-resistant seal.
  • 11 mm
  • Tapón magnético
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Rojo, Blanco, Dorado
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Acero
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular