Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Solo tapones para viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Fisherbrand™ Tapón para encapsular de aluminio de 11 mm, plata, orificio central, septum montado
Fisherbrand™ Tapón para encapsular de aluminio de 11 mm, plata, orificio central, septum montado
Código de producto. 11804890 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Barnizado transparente
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Plata, Rojo, Rojo-naranja, Transparente
Plata, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Rojo-naranja, transparente, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material (revestimiento):
Aluminio
Caucho natural/TEF
Caucho natural/butilo/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE virgen
PTFE y caucho rojo
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
| Código de producto. | Color | Material (revestimiento) | Grosor (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11804890 | Gris, Rojo | PTFE/butilo | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 12646605 | Beige, Rojo-naranja | Caucho y teflón rojos | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11814890 | Gris, Rojo | PTFE/butilo | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 16348357 | Barnizado transparente | Aluminio | 0,06 mm | paquete de 1000 |
| 11884880 | Azul oscuro, Blanco | Silicona/PTFE | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 11737577 | Plata, Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural/TEF | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11772418 | Rojo, Blanco | Silicona/PTFE | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 16358357 | - | PTFE virgen | 0,25 mm | paquete de 1000 |
| 10051634 | Crema, Rojo | Silicona/PTFE | 1,5 mm | paquete de 1000 |
| 11894880 | Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural/TEF | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 11747577 | Blanco | PTFE virgen | 0,25 mm | paquete de 1000 |
| 10728468 | Beige, Rojo-naranja | PTFE y caucho rojo | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11864880 | Transparente azul, Blanco | Silicona/PTFE | 1,3 mm | paquete de 1000 |
| 11874880 | Negro | Viton 1A | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11782418 | Rojo, Blanco | Silicona/PTFE | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11821653 | Plata, Rojo, Rojo-naranja, Transparente | Caucho natural/butilo/TEF | 1 mm | paquete de 1000 |
| 11792418 | Azul, Blanco | Silicona/PTFE | 1,5 mm | paquete de 1000 |
| 15239468 | Rojo-naranja, transparente, Transparente | Caucho natural/TEF | 1 mm | paquete de 1000 |
Código de producto. 11804890
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
197.31 EUR hasta el 2026-02-28
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28011" para aplicar la oferta.
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28011" para aplicar la oferta.
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | PTFE/butilo |
| Color | Gris, Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Aluminio |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Grosor (métrico) | 1,3 mm |
| Tipo de producto | Tapón para encapsular |