Learn More
Fisherbrand™ Tapón para encapsular de aluminio de 11 mm, plata, orificio central, septum montado
Código de producto. 11874880 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul oscuro, Blanco
Azul, Blanco
Barnizado transparente
Beige, Rojo-naranja
Blanco
Crema, Rojo
Gris, Rojo
Negro
Plata, Rojo, Rojo-naranja, Transparente
Plata, Rojo-naranja, Transparente
Rojo, Blanco
Rojo-naranja, Transparente
Rojo-naranja, transparente, Transparente
Transparente azul, Blanco
Material (revestimiento):
Aluminio
Caucho natural/TEF
Caucho natural/butilo/TEF
Caucho y teflón rojos
PTFE virgen
PTFE y caucho rojo
PTFE/butilo
Silicona/PTFE
Viton 1A
Grosor (métrico):
0,06 mm
0,25 mm
1 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Material (revestimiento) Grosor (métrico) unitSize
11874880 Negro Viton 1A 1 mm paquete de 1000
12646605 Beige, Rojo-naranja Caucho y teflón rojos 1 mm paquete de 1000
11814890 Gris, Rojo PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
16348357 Barnizado transparente Aluminio 0,06 mm paquete de 1000
11884880 Azul oscuro, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11737577 Plata, Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
11804890 Gris, Rojo PTFE/butilo 1,3 mm paquete de 1000
11772418 Rojo, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
16358357 - PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
10051634 Crema, Rojo Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
11894880 Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/TEF 1,3 mm paquete de 1000
11747577 Blanco PTFE virgen 0,25 mm paquete de 1000
10728468 Beige, Rojo-naranja PTFE y caucho rojo 1 mm paquete de 1000
11864880 Transparente azul, Blanco Silicona/PTFE 1,3 mm paquete de 1000
11782418 Rojo, Blanco Silicona/PTFE 1 mm paquete de 1000
11821653 Plata, Rojo, Rojo-naranja, Transparente Caucho natural/butilo/TEF 1 mm paquete de 1000
11792418 Azul, Blanco Silicona/PTFE 1,5 mm paquete de 1000
15239468 Rojo-naranja, transparente, Transparente Caucho natural/TEF 1 mm paquete de 1000
18 options
Código de producto. 11874880
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los cierres de encapsular de aluminio proporcionan un cierre hermético.
  • 11mm
  • aluminio
  • Tapón
  • Transparente
  • Orificio central
  • Los tapones y septos ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
  • Los sellos de aluminio se deben colocar con una herramienta de engarzado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (revestimiento) Viton 1A
Color Negro
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material Aluminio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular