Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm.
Descripción
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones previamente ensamblados y septos; compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC.
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos Thermo Scientific™ de 11 mm, compatibles con la mayoría de muestreadores para HPLC y GC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ o Chromacol™.
Los cierres de rosca de aluminio con septos precolocados se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm y tapón a presión. Se deben ajustar con una herramienta de apriete.
Información para pedidos:
Los tapones se envían en bolsas de polietileno para evitar la contaminación durante el transporte.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tapón para encapsular de 11 mm, orificio central de 6 mm, septo de politetrafluoroetileno (PTFE)/caucho tipo 7 |
| Color | Plata, Rojo, Transparente |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio |
| Septo | Caucho natural rojo/PTFE transparente |
| Cantidad | 500 |
| Grosor (métrico) | 1,0 mm |
| Tipo | Para capsular |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales para encapsular de 11 mm |
| Diámetro del orificio (métrico) | 6 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.