Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm.
Código de producto. 11971573
Click to view available options
Color:
Amarillo, Rojo
Amarillo, Transparente, Rojo
Azul, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo, Transparente
Azul, Transparente, Rojo
Blanco o transparente (septum), White, Clear
Dorado, Rojo, Transparente
Gris (septum), azul
Plata
Plata, Azul
Plata, Blanco, Rojo
Plata, Rojo
Plata, Rojo, Blanca
Plata, Rojo, Blanco
Plata, Rojo, Transparente
Plata, Transparente, Rojo
Plata, Transparente, Septos transparentes
Rojo
Rojo, Blanco
Rojo, Transparente
Transparente
Transparente, Blanco, Rojo
Verde, Rojo
Verde, Rojo, Blanco
Verde, Rojo, Transparente
Verde, Transparente, Rojo
Septo:
Caucho de tipo 7/PTFE (septum)
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Clorobutilo gris/PTFE
Disco de PTFE sólido
Disco de PTFE sólido con junta de silicona
Disco de aluminio sólido con junta de silicona
Ninguno
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho
PTFE transparente/caucho de clorobutilo rojo, sin azufre
PTFE transparente/caucho rojo natural
PTFE/caucho rojo sintético
Silicona azul/PTFE
Silicona azul/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona/PTFE
Silicona/PTFE virgen (septum)
Material:
Aluminio
Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Clorobutilo/PTFE (septum), aluminio, Aluminum
Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Acero
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polietileno
aluminio, Silicone
aluminio, Silicone, Aluminum
de baja densidad
Tipo:
A presión
De rosca (magnético)
Para capsular
Septo de PTFE/silicona
Tapón para encapsular
Tapón para encapsular con septum
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Código de producto. 11971573
Marca: Thermo Scientific™ 11AC7(R)
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones previamente ensamblados y septos; compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC.
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos Thermo Scientific™ de 11 mm, compatibles con la mayoría de muestreadores para HPLC y GC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ o Chromacol™.
Los cierres de rosca de aluminio con septos precolocados se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11mm y tapón a presión. Se deben ajustar con una herramienta de apriete.
Información para pedidos:
Los tapones se envían en bolsas de polietileno para evitar la contaminación durante el transporte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón para encapsular de 11 mm, orificio central de 6 mm, septo de politetrafluoroetileno (PTFE)/caucho tipo 7
Color Rojo, Transparente
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Septo Caucho natural rojo/PTFE transparente
Cantidad 500
Grosor (métrico) 1,0 mm
Tipo Para capsular
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 11 mm
Diámetro del orificio (métrico) 6 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.