Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos de 11 mm.
Código de producto. 12423738
Click to view available options
Color:
Amarillo, Rojo
Amarillo, Transparente, Rojo
Azul, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo, Transparente
Azul, Transparente, Rojo
Blanco o transparente (septum), White, Clear
Dorado, Rojo, Transparente
Gris (septum), azul
Plata
Plata, Azul
Plata, Blanco, Rojo
Plata, Rojo
Plata, Rojo, Blanca
Plata, Rojo, Blanco
Plata, Rojo, Transparente
Plata, Transparente, Rojo
Plata, Transparente, Septos transparentes
Rojo
Rojo, Blanco
Rojo, Transparente
Transparente
Transparente, Blanco, Rojo
Verde, Rojo
Verde, Rojo, Blanco
Verde, Rojo, Transparente
Verde, Transparente, Rojo
Septo:
Caucho de tipo 7/PTFE (septum)
Caucho natural rojo/PTFE transparente
Clorobutilo gris/PTFE
Disco de PTFE sólido
Disco de PTFE sólido con junta de silicona
Disco de aluminio sólido con junta de silicona
Ninguno
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho
PTFE transparente/caucho de clorobutilo rojo, sin azufre
PTFE transparente/caucho rojo natural
PTFE/caucho rojo sintético
Silicona azul/PTFE
Silicona azul/PTFE rojo
Silicona azul/PTFE, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Silicona/PTFE
Silicona/PTFE virgen (septum)
Material:
Aluminio
Clorobutilo, Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Clorobutilo/PTFE (septum), aluminio, Aluminum
Politetrafluoroetileno (PTFE), Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Acero
Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Acero
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Polietileno
aluminio, Silicone
aluminio, Silicone, Aluminum
de baja densidad
Tipo:
A presión
De rosca (magnético)
Para capsular
Septo de PTFE/silicona
Tapón para encapsular
Tapón para encapsular con septum
missing translation for 'unitSize'
1000 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12423738
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ C40114G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones previamente ensamblados y septos; compatibles con la mayoría de muestreadores automáticos para HPLC y GC.
Reduzca al mínimo la contaminación por manipulación con tapones de rosca para viales de muestreadores automáticos Thermo Scientific™ de 11 mm, compatibles con la mayoría de muestreadores para HPLC y GC. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, National™ o Chromacol™.
  • Los cierres de aluminio anodizado se ajustan a todos los viales con tapón de rosca de 11 mm.
  • El material Seal 2000™ se ha formulado especialmente para mejorar el rendimiento de fondo en PTFE/caucho rojo.
  • Los septos Viton™ ofrecen un buen rendimiento con detectores ECD y son resistentes a numerosos disolventes agresivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción septo de PTFE rojo/silicona blanca preajustados; tapón de aluminio verde
Color Verde, Rojo, Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona, Aluminio
Septo PTFE rojo/silicona blanca
Cantidad 100
Grosor (métrico) 1,3 mm
Tipo Para capsular
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de encapsular de 12 x 32
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.