Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Description
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los tapones eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapóndo
- Fáciles de aplicar y de retirar de los viales
- Disponibles en variedad de colores y tipos de septos
Specifications
Specifications
| Descripción | Tapón Snap-It de 11 mm, zona de penetración reducida |
| Color | Verde |
| Material | de baja densidad |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | Polietileno moldeado integral |
| Línea de productos | National Snap-It |
| Cantidad | 100 |
| Tipo | A presión |
| Tamaño del tapón | 11 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales Snap-It nacionales de 11 mm |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.