Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de fijación a presión para muestreador automático de 11 mm
Código de producto. 12483738
Click to view available options
Color:
Amarillo
Amarillo, Azul, Blanco
Amarillo, Blanco
Amarillo, Rojo, Blanco
Azul
Azul, Blanco
Azul, Blanco, Rojo
Azul, Rojo, Blanco
Azul, Rojo, Transparente
Azul, Transparente, Rojo
Negro, Azul, Blanco
Negro, Rojo, Blanco
Negro, Transparente, Rojo
Rojo
Rojo, Azul, Blanco
Rojo, Blanco
Rojo, Transparente
Rosa, Rojo, Blanco
Rosa, Transparente, Rojo
Rosa, rojo, blanco, Red, White
Rosa, transparente, rojo, Clear, Red
Transparente
Transparente, Azul, Blanco
Transparente, Blanco
Transparente, Rojo
Transparente, Rojo, Blanco
Verde
Verde, Azul, Blanco
Verde, Rojo, Blanco
Septo:
Caucho natural rojo/PTFE transparente
PTFE (septo)
PTFE azul/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca
PTFE rojo/silicona blanca, de corte en estrella
PTFE rojo/silicona blanca, precortado
PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo
PTFE transparente/caucho rojo sintético
PTFE virgen blanco 0,01 in.
Polietileno moldeado integral
Silicona azul/PTFE
Silicona blanca/PTFE azul, precortado
Silicona blanca/PTFE rojo
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 500
Color (sello):
Blanco
Rojo/blanco/rojo
Transparente/rojo
Código de producto. 12483738
Marca: Thermo Scientific™ C401150R
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm son fáciles de aplicar y retirar, y son totalmente compatibles con todos los viales Snap-It.
Elimine la necesidad de herramientas de apriete o destapado con los tapones y septos Snap-It de abertura amplia de 11 mm Thermo Scientific™. Son fáciles de aplicar y retirar, y totalmente compatibles con todos los viales Snap-It. El área abierta ampliada permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial. Estos tapones de polietileno químicamente inertes son adecuados para la mayoría de aplicaciones de cromatografía y son una opción económica para las aplicaciones rutinarias de HPLC, GC y IC, pero con una propiedad de sellado menor y capacidad cero de resellado. Elija entre las marcas Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Los tapones eliminan la necesidad de herramientas de apriete o destapóndo
  • Fáciles de aplicar y de retirar de los viales
  • Disponibles en variedad de colores y tipos de septos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapón Snap-It de 11 mm, zona de penetración reducida
Color Rojo
Material de baja densidad
Volumen (métrico) 2 mL
Septo Polietileno moldeado integral
Línea de productos National Snap-It
Cantidad 100
Tipo A presión
Tamaño del tapón 11 mm
Para utilizar con (equipo) Viales Snap-It nacionales de 11 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.