Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Código de producto. 12400078 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
300 μl
425 μL
475 μL
500 μl
650 µl
0,9 mL
1,0 mL
1,2 mL
1,5 mL
1,7 mL
2 mL
2,0 mL
2,5 mL
4,0 mL
Tipo:
Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm
Vial Colorband con tapón para encapsular de 11 mm
Vial Snap-It con inserto fundido MacroVial, con etiqueta de identificación transparente
Vial Snap-It de 11 mm
Vial a presión de 11 mm, silanizado
Vial con tapón a presión de 11 mm
Vial con tapón a presión de 11 mm, silanizado
Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado
Vial con tapón para encapsular
Vial de encapsular/a presión de 11 mm
Vial de rosca/a presión de 11 mm
Vial para encapsular de 11 mm
Vial transparente Snap-It con inserto fundido MacroVial
Estilo de la base:
Alta recuperación
Base cónica
Base de pocillo profundo
Base del mandril
Cónico estrecho
Cónico fundido
Cónicos
Fondo plano
Fondo redondo
Inserción del vial
Marking Spot:
Amarillo
Azul
No
Rojo
Sí
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 12
paquete de 500
Código de producto. 12400078
Marca: Thermo Scientific™ C4011S5W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos viales de vidrio transparente de 11 mm con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio.
Utilice los viales con tapón para encapsular de vidrio transparente de 11 mm de Thermo Scientific™ con cierres para encapsular de aluminio. Estos viales de vidrio de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Elija el vial correcto según sus necesidades.
  • Los viales fáciles de llenar con abertura de cuello amplio requieren microinsertos de 6mm de diámetro.
  • Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
  • Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
  • Obtenga una recuperación óptima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Seleccione el accesorio para su muestra.
  • Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
  • Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
  • Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Compatibles con la mayoría de cargadores automáticos de muestras de HPLC y GC.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial I-D de vidrio transparente Snap-It de 2 mL con etiqueta de identificación, NSC silanizado
Diámetro de la abertura (métrico) 11 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 2 mL
Volumen residual (métrico) < 170 μl
Estilo de la base Fondo plano
Volumen total (métrico) 2 mL
Tipo de tapón A presión
Altura (métrico) 32 mm
Cantidad 100
Tipo Vial a presión de 11 mm, silanizado
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Volume (Metric) Usable 1,5 mL
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.