Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Código de producto. 12453718 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,3 mL
300 μl
425 μL
475 μL
500 μl
650 µl
0,9 mL
1,0 mL
1,2 mL
1,5 mL
1,7 mL
2 mL
2,0 mL
2,5 mL
4,0 mL
Tipo:
Vial Colorband con tapón de rosca de 11 mm
Vial Colorband con tapón para encapsular de 11 mm
Vial Snap-It con inserto fundido MacroVial, con etiqueta de identificación transparente
Vial Snap-It de 11 mm
Vial a presión de 11 mm, silanizado
Vial con tapón a presión de 11 mm
Vial con tapón a presión de 11 mm, silanizado
Vial con tapón de rosca de 11 mm, silanizado
Vial con tapón para encapsular
Vial de encapsular/a presión de 11 mm
Vial de rosca/a presión de 11 mm
Vial para encapsular de 11 mm
Vial transparente Snap-It con inserto fundido MacroVial
Estilo de la base:
Alta recuperación
Base cónica
Base de pocillo profundo
Base del mandril
Cónico estrecho
Cónico fundido
Cónicos
Fondo plano
Fondo redondo
Inserción del vial
Marking Spot:
Amarillo
Azul
No
Rojo
Sí
Verde
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 12
paquete de 500
Código de producto. 12453718
Marca: Thermo Scientific™ C401110
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos viales de vidrio transparente de 11 mm con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio.
Utilice los viales con tapón para encapsular de vidrio transparente de 11 mm de Thermo Scientific™ con cierres para encapsular de aluminio. Estos viales de vidrio de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Viales de encapsulado con anillo, 12 x 32 mm, 2 ml.
  • Idóneos para muestreadores automáticos rotatorios o con brazo robótico.
  • Viales I-D™ con etiqueta de escritura y graduación de 0,5; 1,0 y 1,5 ml.
  • Los viales Target Snap-It™ se pueden utilizar con tapones de sellado a presión o cierres de sellos de encapsular de aluminio.
  • Idóneos para la mayoría de los muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 × 32 mm.
  • Vidrio transparente borosilicatado de dilatación 33 y calidad superior (Tipo I, Clase A) o vidrio ámbar 51A.
  • Fondo plano uniforme para seguridad con insertos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vidrio transparente, 400 μl, para viales de cierre de reborde de 11 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 11 mm
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color claro
Diámetro exterior (imperial) 12mm
Material vidrio
Volumen (métrico) 650 µl
Tipo de inserto Inserto fundido
Volumen residual (métrico) < 5μL
Volumen de trabajo (métrico) 400 μl
Estilo de la base Base cónica
Volumen total (métrico) 650 μL
Tipo de tapón Crimp Cap
Altura (métrico) 32mm
Cantidad 12
Tipo Vial con tapón para encapsular
Tamaño del tapón 11mm
Marking Spot No
Volume (Metric) Usable 500μL
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.