Learn More
Thermo Scientific™ Viales con tapón para encapsular de vidrio de 11 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice estos viales de vidrio transparente de 11 mm con tapones a presión o cierres de rosca de aluminio.
Utilice los viales con tapón para encapsular de vidrio transparente de 11 mm de Thermo Scientific™ con cierres para encapsular de aluminio. Estos viales de vidrio de 11 mm de alta calidad son de 2 mL, 12 x 32 mm y se ajustan a la mayoría de marcas de muestreadores automáticos. Fabricados con vidrio transparente de borosilicato de expansión 33 de calidad superior (tipo 1, clase A), cumplen todos los requisitos de la farmacopea de Estados Unidos, de la Unión Europea y de Japón. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Los viales fáciles de llenar con abertura de cuello amplio requieren microinsertos de 6mm de diámetro.
- Identifique la muestra y el volumen con las etiquetas para escribir presentes en ciertos viales.
- Consiga la máxima extracción de muestras sin necesidad de accesorios independientes utilizando los viales de micromuestreo y alta recuperación.
- Obtenga una recuperación óptima de compuestos críticos polares, lábiles o de interacción con OH utilizando el vidrio (opcional) silanizado (desactivado).
Seleccione el accesorio para su muestra.
- Los insertos de polyspring son autoalineables y proporcionan una almohadilla para evitar el contacto con agujas.
- Los accesorios de punto de precisión minimizan la pérdida de muestras residuales.
- Los accesorios de punto de extracción son una opción económica para las aplicaciones no críticas.
Compatibilidad con muestreadores automáticos*
Compatibles con la mayoría de cargadores automáticos de muestras de HPLC y GC.
*Consulte el catálogo de consumibles y columnas para ver la lista de compatibilidad de los muestreadores automáticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Vidrio transparente de 2 mL |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 11 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Volumen residual (métrico) | < 170 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,8 mL |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.