Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Cap Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Nat Rubber/PTFE septum, pre-crimped
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
31.10€ - 32.55€
Especificaciones
Color del tapón | Barnizado transparente |
---|---|
Color | Transparente |
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
Material | Vidrio |
Volumen (métrico) | 2 ml |
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (revestimiento) | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12910921
|
Fisherbrand™
11 31 1469 |
Caucho natural/TEF (1 mm) | Barnizado transparente |
32.20€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12930921
|
Fisherbrand™
11 31 1730 |
Caucho natural/butilo/TEF (1 mm) | Barnizado transparente | N/A | |||||
12940921
|
Fisherbrand™
11 31 1968 |
Caucho natural/TEF (1,3 mm) | Barnizado transparente |
32.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- ND1
- Glass
- Clear
- Crimp Cap
- Center hole
- aluminum
Especificaciones
Barnizado transparente | |
11,6 mm | |
2 ml | |
Aluminio | |
32 mm | |
No |
Transparente | |
Vidrio | |
100 | |
Tapón para encapsular | |
1ª clase hidrolítica |