Learn More
Fisherbrand™ Vial con cuello para encapsular de 11 mm, vidrio ámbar
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,4 ml
< 1,85/ml
2 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Estilo de la base:
Fondo plano
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Parte superior unida |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 0,4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Para capsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | <1 μl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,2 ml |
| Mostrar más |