Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
| Material | Vidrio |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | GC, HPLC |
| Estilo de cuello | Cuello para encapsular |
| Tipo de empaquetado | CleanPack, caja de polipropileno |
| Volumen residual (métrico) | <100 µl |
| Volumen de trabajo (métrico) | 1,5 ml |
| Estilo de la base | Fondo plano |
| Mostrar más |