Learn More
Fisherbrand™ 11mm Crimp Vial Kit, Clear Glass, aluminum Cap, Silicone/PTFE septum
Código de producto. 12940911 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Precortados:
No
Sí
Grosor (métrico):
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 paquete
paquete de 100
Código de producto. Marking Spot Precortados Grosor (métrico) unitSize
12940911 Sí Sí 1,5 mm paquete de 100
11880892 Sí No 1,3 mm 1 paquete
10406552 No No 1,3 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 12940911
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND11
  • Vidrio
  • Transparente
  • 1,5 ml
  • Tapón para encapsular
  • Orificio central
  • aluminio
  • Silicona/PTFE
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Barnizado transparente
Material (revestimiento) Silicona/PTFE
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Precortados Sí
Volumen (métrico) 2 ml
N.° por paquete 100
Dureza 55° shore A
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Grosor (métrico) 1,5 mm
Marking Spot Sí
Altura (métrico) 32 mm