Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con tapón para encapsular transparente sin montar Snap-It de 11 mm
Description
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales transparentes con tapón para encapsular de 11 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparentes y 100 tapones para encapsular con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Plata |
| Descripción | Vial con tapón de rosca de 2 mL con cierre de PTFE/caucho tipo 7 |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE/caucho tipo 7 |
| Incluye | Vial: 2-CV, Tapón: 11-AC7 |
| N.° por paquete | 100 Pk. |
| Show More |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.