Learn More
- Home
- Products
- Viales
- Viales, insertos y tapones para muestreadores automáticos
- Kits de tapones y viales de muestreadores automáticos de cromatografía
- Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con tapón para encapsular transparente sin montar Snap-It de 11 mm
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con tapón para encapsular transparente sin montar Snap-It de 11 mm
Código de producto. 11598210| Código de producto. | Marking Spot | Color del tapón | Tipo de tapón | Septo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11598210 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/caucho | paquete de 100 |
| 10220435 | Sí | Azul | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/silicona | paquete de 100 |
| 13181763 | No | Rosa | Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/caucho | paquete de 100 |
| 12400098 | No | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | PTFE/caucho rojo | paquete de 500 |
| 12443808 | No | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | PTFE/caucho rojo | paquete de 100 |
| 10547815 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | PTFE/caucho rojo | paquete de 100 |
| 12473808 | No | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | PTFE/caucho rojo | 500 PCS |
| 12403818 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | PTFE/caucho rojo | paquete de 500 |
| 12413818 | No | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | Seal 2000 | paquete de 100 |
| 12453788 | No | Transparente | Tapón a presión, parte superior abierta, orificio de 6 mm | PTFE/caucho rojo | paquete de 100 |
| 12483788 | No | Transparente | Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/silicona | paquete de 100 |
| 12671096 | No | Rosa | Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/silicona | paquete de 100 |
| 11508220 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/caucho tipo 7 | 100 PCS |
| 11528220 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | Silicona azul suave/PTFE | paquete de 100 |
| 11573790 | Sí | Azul | Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/silicona | 100 PCS |
| 11563790 | Sí | Azul | Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/caucho | 100 PCS |
| 11543790 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/caucho | paquete de 100 |
| 11518220 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/silicona | paquete de 100 |
| 11588220 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | PTFE/silicona | paquete de 100 |
| 11568220 | Sí | Plata | Tapón de rosca, parte superior abierta, orificio de 6 mm | PTFE/caucho tipo 7 | paquete de 100 |
| 11583790 | Sí | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) | Silicona/PTFE | paquete de 100 |
| 12420058 | No | Plata | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) | PTFE/caucho rojo | paquete de 100 |
Código de producto. 11598210
Marca: Thermo Scientific™ PEG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales transparentes con tapón para encapsular de 11 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparentes y 100 tapones para encapsular con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Plata |
| Descripción | Kit de IS, vial con tapón de rosca de abertura amplia para el muestreador automático para GC PerkinElmer |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio |
| Precortados | No |
| Volumen (métrico) | 2 mL |
| Septo | PTFE/caucho |
| Incluye | Vial: 2-CV, Tapón: 11-AC6 |
| N.° por paquete | 100 Pk. |
| Volumen total (métrico) | 2 mL |
| Material del cierre | Aluminio |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) |
| Marking Spot | Sí |
| Septa Size (Metric) | 11 mm |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Kit de selección de instrumentos para viales con tapón de rosca sin montar |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.