Learn More
Thermo Scientific™ Kits de viales para muestreador automático con tapón para encapsular transparente sin montar Snap-It de 11 mm
Código de producto. 12403818
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
No
Sí
Color del tapón:
Azul
Plata
Rosa
Transparente
Tipo de tapón:
Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tapón a presión, parte superior abierta, orificio de 6 mm
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm)
Tapón de rosca, parte superior abierta, orificio de 6 mm
Septo:
PTFE/caucho
PTFE/caucho rojo
PTFE/caucho tipo 7
PTFE/silicona
Seal 2000
Silicona azul suave/PTFE
Silicona/PTFE
Tamaño de la unidad:
100 PCS
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
Código de producto. Marking Spot Color del tapón Tipo de tapón Septo unitSize
12403818 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE/caucho rojo paquete de 500
10220435 Sí Azul Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/silicona paquete de 100
13181763 No Rosa Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/caucho paquete de 100
12400098 No Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE/caucho rojo paquete de 500
12443808 No Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE/caucho rojo paquete de 100
10547815 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE/caucho rojo paquete de 100
12473808 No Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE/caucho rojo 500 PCS
12413818 No Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) Seal 2000 paquete de 100
12453788 No Transparente Tapón a presión, parte superior abierta, orificio de 6 mm PTFE/caucho rojo paquete de 100
12483788 No Transparente Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/silicona paquete de 100
12671096 No Rosa Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/silicona paquete de 100
11508220 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/caucho tipo 7 100 PCS
11528220 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) Silicona azul suave/PTFE paquete de 100
11573790 Sí Azul Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/silicona 100 PCS
11563790 Sí Azul Tapón a presión (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/caucho 100 PCS
11543790 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/caucho paquete de 100
11518220 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/silicona paquete de 100
11588220 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/silicona paquete de 100
11568220 Sí Plata Tapón de rosca, parte superior abierta, orificio de 6 mm PTFE/caucho tipo 7 paquete de 100
11598210 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) PTFE/caucho paquete de 100
11583790 Sí Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 6 mm) Silicona/PTFE paquete de 100
12420058 No Plata Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm) PTFE/caucho rojo paquete de 100
22 options
Código de producto. 12403818
Marca: Thermo Scientific™ C401188W
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre tiempo y reduzca el riesgo de contaminación con este kit práctico. Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparentes y 100 tapones para encapsular con septos previamente montados.
Ahorre tiempo durante la preparación de muestras y reduzca el riesgo de contaminación con los prácticos kits de viales transparentes con tapón para encapsular de 11 mm Thermo Scientific™ (sin montar). Cada kit incluye 100 viales de vidrio transparentes y 100 tapones para encapsular con septos previamente montados. Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almacenan juntos los suministros relacionados. Bandejas transparentes que permiten conocer fácilmente cuántos suministros hay disponibles sin necesidad de abrir los recipientes. Elija entre las marcas Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ y Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Bandeja de almacenamiento de sobremesa de dos compartimentos.
  • Incluye la misma cantidad de viales que de cierres de aluminio plateado con septos premontados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Plata
Descripción Vidrio transparente, etiqueta de identificación, junta de plata, septo de PTFE/caucho rojo; 2 mL
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Color Transparente
Material Vidrio, Politetrafluoroetileno (PTFE), Caucho
Precortados No
Volumen (métrico) 2 mL
Septo PTFE/caucho rojo
Incluye Vial: C4011-1W, Tapón: C4011-1AP
N.° por paquete 500 Pk.
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Aluminio
Tipo de tapón Tapón de rosca (parte superior abierta, orificio de 5,5 mm)
Tamaño del tapón 11 mm
Marking Spot Sí
Septa Size (Metric) 11 mm
Altura (métrico) 32 mm
Tipo de producto Kit práctico de viales con tapón de rosca sin montar
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.