Learn More
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, azul, orificio central con septum montado
Los tapones de polipropileno son químicamente inertes e idóneos para la mayoría de aplicaciones cromatográficas.
Marca: Fisherbrand™ 11 15 2047
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Duro | |
Rojo, Blanco, Azul | |
Polietileno | |
HPLC | |
1,3 mm |
Silicona/PTFE | |
11 mm | |
Sí | |
100 | |
Anillo a presión |
Título del producto
Fisherbrand™ Tapón de anillo a presión de PE de 11 mm, azul, orificio central con septum montado > Silicona/PTFE blanco/rojo, 45° shore A, precortado (Y), 1,3 mm de grosor,
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido