Learn More
Fisherbrand™ 11mm PE Snap Ring Seal, Red, Center hole, assembled septum
Polyethylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™ 11 15 1324
356.25 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- El nuevo diseño de las lengüetas de bloqueo facilita la colocación y la retirada de los tapones
- Área abierta ampliada que permite la penetración de la aguja a lo largo de toda la abertura del vial
- Superficie exterior texturizada que facilita el agarre y mejora la detección por parte de muestreadores automáticos con sensores de viales ópticos
- Totalmente compatibles con todos los viales Snap-It
- Eliminan la necesidad de herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Duro | |
Rojo, Blanco | |
Polietileno | |
100 | |
Anillo a presión |
Silicona/PTFE | |
11 mm | |
HPLC | |
1 mm |